Fontos dokumentumok
05566
D-(+)-Glucuronic acid γ-lactone
analytical standard
Szinonimák:
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone, D-Glucurone, D-Glucurono-6,3-lactone, Glucuronolactone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of anomers, GC)
optikai aktivitás
[α]/D +18.8±2°, c = 8% in H2O (after 1 hr)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
mp
172-175 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
SMILES string
O=C([C@@H]([C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)C1=O)O)[H]
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?