Merck
F-040
Supelco
Fluvoxamine maleate
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
(E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
Méret kiválasztása
1 ML
40 000,00 Ft
40 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
40 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H21F3N2O2 · C4H4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
434.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
40 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A4(6532)
Általános leírás
A Certified Spiking Solution® of fluvoxamine maleate suitable for use in HPLC/UV or mass spectrometry-based antidepressant testing methods in clinical toxicology, forensic analysis, prescription monitoring or pharmaceutical research applications. Fluvoxamine is a selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI) used primarily for the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD) and major depressive disorder. Fluvoxamine is marketed under brand names such as
Faverin, Fevarin, Floxyfral, and Luvox.
Alkalmazás
  • Non-extractive spectrophotometric determination of memantine HCl, clomipramine HCl and fluvoxamine maleate in pure form and in pharmaceutical products by ion-pair complex formation with rose bengal.: This study presents a novel spectrophotometric method for the quantitative determination of fluvoxamine maleate in pharmaceuticals, improving analytical approaches for drug quality control (Shalaby et al., 2021).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)