Fontos dokumentumok
G3042
Anti-GAL4 DNA-BD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Galactose 4 DNA Binding Domain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL using GAL4 (DBD 1-147) fusion protein
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg