Fontos dokumentumok
G2791
Anti-Grb-2 antibody, Mouse monoclonal
clone GRB-232, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GRB-232, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 24 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T-cell leukemia Jurkat cells
izotípus
IgG3
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRB2(2885)
mouse ... Grb2(14784)
rat ... Grb2(81504)
Related Categories
Általános leírás
Monoclonal Anti-Grb2 reacts specifically with Grb2 (24 kDa).
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)