Fontos dokumentumok
B9938
Calycosin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3′,7-Dihydroxy-4′-methoxy-isoflavone, 3′-Hydroxyformononetin, Cyclosin
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light yellow
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C(C=C2)=CC(O)=C2OC)=COC3=CC(O)=CC=C13
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-14-5-2-9(6-13(14)19)15-8-12(18)11-4-3-10(17)7-16(11)21-15/h2-8,17,19H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAGGICSUEVNSGH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to study its effect on the repression of glioblastomas by having an inhibitory effect on the expression of tyrosine-protein kinase Met (c-Met)
- to analyze its effect on the growth of nasopharyngeal carcinoma cells by modulating the long non-coding RNA, Ewing sarcoma-associated transcript 1(EWSAT1)
- to evaluate its effect on the left ventricular ejection fraction in rat model with myocardial ischemia
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?