Fontos dokumentumok
G1546
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody, Mouse monoclonal
clone GSN149, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Mouse Anti-GFP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GSN149, monoclonal
form
buffered aqueous solution
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of cells expressing GFP fusion proteins
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg