MAB1083
Anti-GFP Antibody, clone 3F8.2
clone 3F8.2, from mouse
Szinonimák:
Green Fluorescent protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3F8.2, monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags
0.125 μg/mL - 1 μg/mL of this antibody detected GFP in 10 ng of GFP recombinant protein (Cat no. 14-392).
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Western Blot: GFP recombinant protein
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1