Fontos dokumentumok
G6795
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP), N-terminal antibody, Mouse monoclonal
clone GSN24, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-GFP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GSN24, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 27 kDa
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL using GFP fusion proteins expressed in extracts of transfected cells
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)