MAB3580
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody
Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
GFP, eGFP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:500-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000 on paraformaldehyde fixed tissues with an overnight incubation using Nickel enhanced DAB for detection. Suggested permeabilization method is 0.5% Triton X-100. Recommended blocking buffer is PBS containing BSA and serum from the host of the secondary antibody. Recommended dilution buffer is PBS containing 1 mg/mL of BSA.
ELISA: 1:1,000-1:2,000 in a direct assay.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2