06-896
Anti-GFP (Green Fluorescent Protein) Antibody
Upstate®, from chicken
Szinonimák:
Green fluorescent protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgY
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
This antibody was reported to show positive immunostaining in cells transfected with an expression vector encoding Green Fluorescent Protein.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected Green Fluorescent Protein from 50 μg of rat brain lysate containing 25 ng of purified Green Fluorescent Protein (Catalog # 14-392). A previous lot of this antibody also detected a GFP-fusion protein from a transfected E. coli cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Rat brain lysate, cells expressing GFP protein.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1