AB3080
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
GFP, eGFP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
A previous lot of this antibody was used in western blot.
ELISA:
A 1:2000-1:10,000 dilution of a previous lot was used in Enzyme-linked Immunosorbent Assay.
Note: While AB3080 has been adsorbed against E. coli proteins, most secondary antibodies have not. To reduce the likelihood of E. coli reactivity from a secondary antibody, we suggest the use of Millipore’s highly-purified secondary antibodies in indirect detection systems.
Immunocytochemistry:
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: Confocal fluorescent analysis of RENCX constitutively expressed GFP using this lot of anti-GFP Rabbit pAB (Red). Green indicates the expressed GFP.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
GFP fusion protein expressed in cells
RENCX cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1