Fontos dokumentumok
22048
κ-Carrageenan
sulfated plant polysaccharide
Szinonimák:
Vegetable gelatin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
viszkozitás
5-25 mPa.s, 0.3 % in H2O(25 °C)
oldhatóság
H2O: soluble 5 mg/mL (hot)
InChI
1S/C24H38O25S2/c25-1-5-14(48-50(33,34)35)9(27)10(28)22(42-5)45-16-8-4-40-19(16)12(30)23(44-8)47-20-13(31)24(43-6(2-26)17(20)49-51(36,37)38)46-15-7-3-39-18(15)11(29)21(32)41-7/h5-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)/p-2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14+,15+,16+,17+,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
WGK
WGK 2