Merck
PHR2463
Supelco
Glutathione Impurity D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
γ-Glu-Cys, γ-L-Glutamyl-L-cysteine, des-Gly-glutathione reduced form
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14N2O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
glutathione
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Cys
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3