Fontos dokumentumok
F1641
Anti-Human IgG (γ-chain specific), F(ab′)2 fragment–FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Human IgG FITC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:32
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Anti-Human IgG (γ-chain specific), (F(ab′)2) fragment-FITC antibody is specific for human IgG when tested against purified human IgA, IgG, IgM, Bence Jones κ and λ myeloma proteins. The use of this product prevents background staining due to the presence of Fc receptors.
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg