Fontos dokumentumok
C9487
Monoclonal Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide antibody produced in mouse
clone CD8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CGRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CD8, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
guinea pig, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200-1:1,000 using ovenight incubation at 4 °C and sections that have been protease-digested or processed by high temperature antigen retrieval
indirect immunofluorescence: 1:500 using overnight incubation at 4 °C
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CALCA(796)
rat ... Calca(24241)
Általános leírás
Monoclonal Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) recognizes human and guinea pig CGRP. It does not cross react with rat CGRP.
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?