Merck
L0756
Lung acetone powder from rabbit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Lung acetone powder from rabbit has been used in the determination of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory activity:
  • from milk fermentate by Bifidobacterium longum
  • in Caco-2 brush border expressing (Bbe) cell monolayer
  • from ginger extracts
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Physiological activities of ginger extracts originated from different habitat
Food Science and Biotechnology, 15(1), 143-147 (2006)
V Vermeirssen et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 8(3), 95-100 (2002-04-05)
ACE inhibitory peptides are biologically active peptides that play a role in blood pressure regulation. When derived from food proteins during food processing or gastrointestinal digestion, these peptides could function as efficient agents in treating and preventing hypertension. However, in
Spectrophotometric assay and properties of the angiotensin-converting enzyme of rabbit lung.
D W Cushman et al.
Biochemical pharmacology, 20(7), 1637-1648 (1971-07-01)
Go Eun Ha et al.
Korean journal for food science of animal resources, 35(6), 738-747 (2016-02-16)
Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitory activity was evaluated for the low-molecular-weight fraction (<3 kDa) obtained from milk fermentation by Bifidobacterium longum KACC91563. The ACE inhibitory activity in this fraction was 62.3%. The peptides generated from the <3 kDa fraction were identified