Fontos dokumentumok
F6522
IgG2a−FITC Isotype Control from murine myeloma
clone UPC-10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
IgG2a−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
UPC-10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
flow cytometry: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)