Fontos dokumentumok
F6008
Ficin from fig tree latex
lyophilized powder
Szinonimák:
Debricin, Ficain, higueroxyl delabarre
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fig tree (latex)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥1.0 units/mg protein
molekulatömeg
23.8 kDa
összetétel
Protein, 80-100% biuret
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
pI: 9.0
Alkalmazás
- in the proteolysis of tendon collagen
- in the digestion of Chlorophyta Ulva rigida
- to investigate it effect on protease-activated receptors 2 and 4 activation to induce itch in skin
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Gátló
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for all Ficin products.