AQ112F
Goat Anti-Human IgG Antibody, F(ab′)2, FITC conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
EIA and Western blots: 1:5000-1:100,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3