D3447
Doxycycline hydrochloride
Szinonimák:
2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
powder
szín
yellow
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
parasites
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25-27,31-32H,23H2,1-3H3;1H/b21-13-;/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3