The formulation for FluoroSave is proprietary, and the Certificate of Analysis does not report the pH. The pH is expected to be slightly alkaline, as the product is suitable for use with fluorescein. If the pH were neutral or acidic, FluoroSave would not be suitable for use with fluorescein.
345789
FluorSave Reagent
Szinonimák:
mounting medium
Méret kiválasztása
41 900,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 11.részletek
Méret kiválasztása
About This Item
41 900,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 11.részletek
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
-
Bonjour, Quel est le pH du fluorsave ? Merci
1 answer-
Helpful?
-
-
quel est l'indice de réfraction du fluorsave?
1 answer-
The refractive index in solution is 1.358 +/- 0.002. We have not measured the refractive index of the dried form, however we expect it to increase when dry.
Helpful?
-