SRP6396
Fc-gamma RIIB/CD32b human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
CD32, CDw32, FCG2, FCGR2B, IGFR2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 20.2 kDa
observed mol wt 23-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Ala 46 is the predicted N-terminus.)
kiszerelés
pkg of 10 and 50 μg
szennyeződések
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FCGR2B(2213)
Általános leírás
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)