SAB4700146
Monoclonal Anti-CD86-FITC antibody produced in mouse
clone BU63, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BU63, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD86(942)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2