Fontos dokumentumok
SAB4700658
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-DR-DP-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-136, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal Anti-HLA-DR-DP-Fluorescein isothiocyanate
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MEM-136, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HLA-DRA(3122)
Általános leírás
The antibody MEM-136 recognizes common epitope on beta-chain of human HLA-DR and HLA-DP. It reacts with alpha/beta dimer as well as with dissociated beta-subunit. DR and DP are the isotypes of human MHC Class II molecules expressed on antigen-presenting cells (APC; dendritic cells, B lymphocytes, monocytes, macrophages).
Immunogen
PHA-activated peripheral blood lymphocytes
Alkalmazás
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2