Merck
F3023
Sigma-Aldrich
α-1→(3,4)-Fucosidase solution from Xanthomonas sp.
buffered aqueous solution
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
form
buffered aqueous solution
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥2 units/mg protein
kiszerelés
vial of 0.02 unit
koncentráció
≥0.5 unit/mL
idegen aktivitás
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1,2-fucosidase and proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Releases non-reducing, terminal α-1,3-fucose and α-1,4-fucose from complex carbohydrates.
Egység definíció
One unit will release 1.0 μmole of fucose from Lewis X trisaccharide, 4-methylumbelliferyl glycoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
Fizikai forma
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3