Merck
344824
Sigma-Aldrich
α1-3,4-Fucosidase, Xanthomonas sp.
Native α1-3,4-fucosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of α1,3- and α1,4-linked branched, non-reducing terminal fucose from complex carbohydrates. Note: 1 mU = 1 milliunit.
Szinonimák:
α1-3,4-Fucosidase, Xanthomonas sp., α-L-Fucoside Fucohydrolase
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Minőségi szint
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥100 mU/mL
≥400 mU/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
idegen aktivitás
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Native α1-3,4-fucosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of α1,3- and α1,4-linked branched, non-reducing terminal fucose from complex carbohydrates. The presence of sialic acid (but not fucose) linked to galactose will block cleavage.
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the release of 1.0 µmol fucose from 3-fucosyllactose per min at 37°C, pH 5.0.
Fizikai forma
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Egyéb megjegyzések
VanGisbergen, K.P.J.M., et al. 2005. J. Exp. Med.201, 1281.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2