Fontos dokumentumok
F6272
Sigma-Aldrich
α-1,6-Fucosidase solution from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥1.8 units/mg protein
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase and proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Biokémiai/fiziológiai hatások
For reactions with complex carbohydrates, the substrate must be labeled with aminonaphthalenetrisulfonic acid (ANTS).
Egység definíció
One unit will release 1.0 μmole of methylumbelliferone from 4-methylumbelliferyl α-L-fucoside per min at pH 5.0 at 37 °C
Fizikai forma
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)