C5789
Cell Dissociation Solution Non-enzymatic 1x
Prepared in Hanks′ Balanced Salt Solution without calcium and magnesium, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Cell Dissociation Reagent
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
form
solution
koncentráció
1 ×
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.5-7.5
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1