Fontos dokumentumok
GE17-0569-01
EAH-Sepharose 4B
Cytiva 17-0569-01, pack of 50 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41106500
NACRES:
NA.56
kiszerelés
pack of 50 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0569-01
tárolási körülmény
(20% Ethanol containing 0.9% NaCl)
Mátrix
4% agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
ligand dependent
3-14
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
EAH Sepharose pre-activated media is used for coupling compounds containing carboxyl groups to Sepharose 4B through carbodiimide- based coupling via an 11-atom spacer arm.
Alkalmazás
Convenient immobilization of ligands using pre-activated medium.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Ez az oldal bemutatja, hogyan kell átváltani az áramlási sebesség és a térfogatáram között az antitestek affinitáskromatográfiájában.
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protocols
Ligands are coupled in a simple one-step procedure in the presence of a coupling reagent, carbodiimide. The carbodiimides may be regarded as anhydrides of urea.