Fontos dokumentumok
45119
Methyl elaidate
analytical standard
Szinonimák:
Elaidic acid methyl ester, Methyl trans-9-octadecenoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.450
mp
9-10 °C
sűrűség
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
format
neat
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?