Merck
BP1089
Trandolapril
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, Mavik
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H34N2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
trandolapril
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2C3CCCCC3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C24H34N2O5/c1-3-31-24(30)19(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-20-12-8-7-11-18(20)15-21(26)23(28)29/h4-6,9-10,16,18-21,25H,3,7-8,11-15H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXFJYXUZANRPDJ-WTNASJBWSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Trandolapril BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Trandolapril Capsules
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Trandolapril is an ACE inhibitor. Trandolapril differs from other ACE inhibitors in that it has a longer biological half-life and a high degree of lipophilicity.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Health hazard
    Figyelmeztetés
    Veszélyességi osztályok
    Repr. 1B
    Tárolási osztály kódja
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)