Merck
SML1289
Sigma-Aldrich
Desferrithiocin sodium salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(4S)-4,5-Dihydro-2-(3-hydroxy-2-pyridinyl)-4-methyl-4-Thiazolecarboxylic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9N2O3S · xNa+
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.26 (free acid basis)
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
faintly yellow to dark yellow
oldhatóság
H2O: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(C([O-])=O)CSC(C2=C(C=CC=N2)O)=N1
InChI
1S/C10H10N2O3S/c1-10(9(14)15)5-16-8(12-10)7-6(13)3-2-4-11-7/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJWAGSZZOQMRNY-SNVBAGLBSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Desferrithiocin is an iron chelator.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3