Fontos dokumentumok
441201-M
Millipore
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants. Note: 1 KU = 1000 units.
Szinonimák:
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Forma
solid
specifikus aktivitás
≥3000 units/g dry wt.
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
pale amber
oldhatóság
water: 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is a measure of the macerating activity on potato tuber disks as determined by loss of weight at 40°C, pH 5.0.
Egyéb megjegyzések
Shi, H., et al. 2003. Plant Cell15, 19.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001. Plant Mol. Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3