Fontos dokumentumok
P3026
Pectolyase from Aspergillus japonicus
lyophilized powder, ≥0.3 units/mg solid
Szinonimák:
Pectolytic enzyme
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Aspergillus sp. (A. japonicus)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥0.3 units/mg solid
molekulatömeg
50 kDa
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Pectolyase or pectin lyase is stable in the temperature range of 40-50°C and is a 50 kDa enzyme with an isoelectric pH of 3.8.
Alkalmazás
- in the lysis of chlorella cells for protoplast generation
- as component of enzyme digestion buffer for Arabidopsis meiotic chromosome isolation
- to induce reorganization of Arabidopsis root cap cell architecture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)