Fontos dokumentumok
D9163
DL-Dithiothreitol
suitable for electrophoresis, ≥99%
Szinonimák:
threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT
Teszt
≥99%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
technika/technikák
electrophoresis: suitable
mp
40-44 °C
41-44 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
absorption
≤0.04 at 280 at 0.02 M
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2