233155
Cleland′s Reagent
A protective agent for SH groups. Cyclizes as it reduces disulfides to thiols, so reaction is "driven" to completion. Does not contain waxy surfactant found in many other preparations. Oxidized dithiothreitol: ≤0.5%.
Szinonimák:
Cleland’s Reagent, DTT, Dithiothreitol, Dithiothreitol, DTT
leírás
Merck USA index - 14, 3376
Teszt
≥97% (titration)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 30 mg/mL
ethanol: soluble
kation nyomok
heavy metals: ≤1 ppm
heavy metals: <1 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Cyclic nucleotide phosphodiesterase in Dictyostelium discoideum: interconversion of two enzyme forms.: Discusses the role of Cleland′s Reagent in differentiating forms of cyclic nucleotide phosphodiesterase, showcasing its utility in enzymatic studies and its broader implications in biochemistry research (Chassy BM, 1972).
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Lauriault, V.V.M., and O′Brien, P.J. 1991. Mol. Pharmacol.40, 125.
Klonne, D.R., and Johnson, D.R. 1988. Toxicol. Lett.42, 199.
Zahler, W.L., and Cleland, W.W. 1968. J. Biol. Chem.243, 716.
Cleland, W.W. 1964. Biochemistry3, 480.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2