Fontos dokumentumok
D8555
N,N-Dihexyl-2-(4-fluorophenyl)indole-3-acetamide
Szinonimák:
FGIN-1-27
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCN(CCCCCC)C(=O)Cc1c([nH]c2ccccc12)-c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C28H37FN2O/c1-3-5-7-11-19-31(20-12-8-6-4-2)27(32)21-25-24-13-9-10-14-26(24)30-28(25)22-15-17-23(29)18-16-22/h9-10,13-18,30H,3-8,11-12,19-21H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUWXAQFLTSBUDB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... BZRAP1(9256)
rat ... Tspo(24230)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?