Fontos dokumentumok
D4001
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt
≥95%
Szinonimák:
dUTP sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3