Fontos dokumentumok
69727
Hexahydrocurcumin
analytical standard
Szinonimák:
(RS)-5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O=C(CC(O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1)CCC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSAHICAPUYTWHW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
424.4 °F
Lobbanási pont (C)
218 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?