Fontos dokumentumok
D7628
Dihydrouracil
powder
Szinonimák:
5,6-Dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine
Forma
powder
mp
279-281 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIVLITBTBDPEFK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.