Fontos dokumentumok
D6789
Sigma-Aldrich
Nunclon® Δ Multidishes
4 wells, flat bottom
Szinonimák:
4well plate, multiwell plate
Méret kiválasztása
1 CASE
170 000,00 Ft
170 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 CASE
170 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
Anyagok:
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
maximum térfogat:
1 mL
méret:
4 wells
lyuk maximum térfogat:
1 μm
hasznos térfogat:
1 mL
sterilitás:
sterile; γ-irradiated
kötéstípus:
Nunclon Delta surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
Jellemzők:
lid
170 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
sterilitás
sterile; γ-irradiated
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 120 ea (Internal packs of 4)
gyártó/kereskedő neve
Nunc 176740
maximum térfogat
1 mL
méret
4 wells
lyuk maximum térfogat
1 μm
hasznos térfogat
1 mL
szín
clear
kötéstípus
Nunclon Delta surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Nunclon® Delta multidishes are useful in all areas of cell culture e.g. scale-up and cloning. SonicSeal slide wells for cell culture in situ on Permanox® slide. Permanox is not auto-fluorescent. Raised well rims to lower risk of cross contamination. Excellent optical quality. Certified surface treatment ensures optimal condition for cell attachment and growth.
Tulajdonságok és előnyök
  • Available as flat well bottom and stackable
  • Sterilized using γ irradiation
  • Certified as non-pyrogenic
  • Proper identification of well using alphanumerical codes
  • Maximum adhesion ensured by proprietary surface modification
  • Ideal vented lids enable gas exchange
  • Recessed areas around wells serve as a water reservoir and lower evaporation from wells
  • Lids supported by notched corners for easy orientation
Jogi információk
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. What are the well dimensions (mm) of the 4-well plate?
    1 answer
    1. The well diameter is 15.5 mm at the base and 16.0 mm at the top. The well depth is 9.5 mm.
      Helpful?