Fontos dokumentumok
P7866
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 60 mm × 15 mm, round vented with lid
Szinonimák:
cell culture dish, cell culture plates, petri dishes
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene dishes with lids
round
sterilitás
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 400 ea (Internal packs of 10)
gyártó/kereskedő neve
Nunc 150288
átmérő × Ma
60 mm × 15 mm
edénykapacitás
~40 mL
edényátmérő
60 mm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
- Large range available, treated for cell culture but with many other uses
- Optically clear and very flat for use in microscope
- Non-toxic
- Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)