Z687162
Nunclon® Δ Multidishes
4 wells, flat bottom, 5 mL/well
Szinonimák:
4well plate
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
rectangular
sterilitás
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Nunc 167063
elérhetőség
not available in North America
Edény H × Sz
128 mm × 86 mm
edénykapacitás
20 mL
maximum térfogat
5 mL
méret
4 wells
külső felület
21.8 cm2 , per well
hasznos térfogat
5 mL
szín
clear
kötéstípus
Nunclon Delta surface
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Stackable and flat well bottom.
- γ irradiated sterilization.
- Certified-non-pyrogenic.
- Provided with alphanumerical codes for Well identification.
- Maximum adhesion ensured by proprietary surface modification.
- Ensures a large culture area.
- Accept standard glass coverslips: 24 × 60mm for a 4-well plate.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)