CLS3335
Corning® CellBIND® Multiple Well Plate
size 6 wells, flat clear bottom, sterile, lid
Szinonimák:
6 well culture plate, cell culture multiwell plates, cell culture plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat clear bottom
polystyrene
sterilitás
sterile
sterile
Jellemzők
lid
lid
skirt
plate format: 6 well standard
kiszerelés
pack of 5 ea
case of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 3335
méret
6 wells
külső felület
9.5 cm2 , cell growth area
lyuktérfogat
16.8 mL
lyuk hasznos térfogat
1.9-2.9 mL
alkalmasság
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
kötéstípus
CellBIND® surface
Általános leírás
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Certified nonpyrogenic
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)