D6315
Nunclon® Δ Multidishes
12 wells, flat bottom
Szinonimák:
12 well plate, multiwell plate
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom clear polystyrene wells
sterilitás
sterile; γ-irradiated
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 75 ea (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Nunc 150628
maximum térfogat
2 mL
méret
12 wells
lyuk maximum térfogat
2 μm
hasznos térfogat
2 mL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Available as flat well bottom and stackable
- Sterilized using gamma irradiation
- Certified as non-pyrogenic
- Proper identification of well using alphanumerical codes
- Maximum adhesion ensured by proprietary surface modification
- Vented lids to enable gas exchange
- Recessed areas around wells act as a reservoir to reduce evaporation from wells
- Corner notch design of the Lids allow easy orientation and reduce cross-contamination
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)