Fontos dokumentumok
D4139
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
≥99.0% purity (titration), powder
Szinonimák:
4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride, DMPD · 2HCl, DMPPDA · 2HCl
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, suitable for peroxidase test, ≥99.0% (titration)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (titration)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to light pink, and tan
mp
222 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear
alkalmasság
suitable for peroxidase test
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?