Merck
44243
Supelco
Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11N(CH3)3HSO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
325.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
solid
minőség
LiChropur
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.04
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-15H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSZDKSNRUYOJHR-UHFFFAOYSA-M
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)