Fontos dokumentumok
810205P
Avanti
NBD Sphingosine
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol, powder
Szinonimák:
D-erythro-Sphingosine-N-NBD
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 250 μg (810205P-250ug)
pkg of 1 × 50 μg (810205P-50ug)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 810205P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C21
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3