Fontos dokumentumok
D2565
Sigma-Aldrich
Diethylenetriaminepentamethylenephosphonic acid heptasodium salt
aqueous solution
Szinonimák:
DTPMPA, [(Phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]tetrakis(phosphonic acid) heptasodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H21N3O15P5Na7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
727.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Terméknév
Diethylenetriaminepentamethylenephosphonic acid heptasodium salt, 25 % (w/v) in H2O, ~55% (based on active acid and salt), aqueous solution
Forma
aqueous solution
koncentráció
25 % (w/v) in H2O
~55% (based on active acid and salt)
szín
amber
pH
6.0-8.0 (1% in H2O)
mp
-13 °C
átmeneti hőmérséklet
freezing point −13 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)(O)(O)CN(C[P](=O)(O)O)CCN(C[P](=O)(O)O)CCN(C[P](=O)(O)O)C[P](=O)(O)O
InChI
1S/C9H28N3O15P5.7Na/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27;;;;;;;/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;;;;/q;7*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIPXXWBYRWQVLJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used for the removal of metal ions, and may have potential biological properties as a chelator. Thorium complexes of DTPMPA are preferentially localized in bone rather than soft tissue, offering potential as targeted radiotherapeutic agents.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)