Fontos dokumentumok
36818
Diethylenetriaminepentakis(methylphosphonic acid) solution
technical, ~50% (T)
Szinonimák:
Diethylenetriamine-N,N,N′,N′′,N′′-penta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriamine-N,N,N′,N′′,N′′-pentakis(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminopenta(methylenephosphonic acid), Ethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), P,P′,P′′,P′′′-[[(Phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakis[phosphonic acid]
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
form
liquid
összetétel
HCl, 15%
H2O, ~35%
koncentráció
~50% (T)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
OP(O)(=O)CN(CCN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O)CCN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H28N3O15P5/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUYCTCQXNHFCSJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?